Anti-NMDAR2A Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S327-95]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304974-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304974-100
Anti-NMDAR2A Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S327-95]
Anticorps
Mouse monoclonal [S327-95] antibody to NMDAR2A for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: NMDAR2A
Clonality: Monoclonal
Clone: S327-95
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité