Anti-LRP4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S207-27]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304980-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304980-100
Anti-LRP4 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S207-27]
Anticorps
Mouse monoclonal [S207-27] antibody to LRP4 for WB and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: LRP4
Clonality: Monoclonal
Clone: S207-27
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité