Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de rat anti-AHA1 [Clone : 25F2.D10]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304998-100EA 480 EUR InStock
ANTIA304998-100
Anticorps monoclonal de rat anti-AHA1 [Clone : 25F2.D10]
Anticorps
Anticorps monoclonal de rat [25F2.D10] contre AHA1 pour WB, IHC, ICC/IF, IP et ELISA avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, IHC : 1:100, ICC/IF : 1:1000, IP : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : AHA1
clonalité : Monoclonal
Clone : 25F2.D10
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Rat
Isotype : IgG2a kappa
Réactivité : Humain, souris, rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité