Anti-SLC38A1/NAT2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S104-32]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305004-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305004-100
Anti-SLC38A1/NAT2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S104-32]
Anticorps
Mouse monoclonal [S104-32] antibody to SLC38A1/NAT2 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SLC38A1/NAT2
Clonality: Monoclonal
Clone: S104-32
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité