Anticorps monoclonal de souris anti-ASIC1 [clone : S271-44]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305010-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305010-100
Anticorps monoclonal de souris anti-ASIC1 [clone : S271-44]
Anticorps
Anticorps monoclonal de souris [S271-44] dirigé contre ASIC1 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
  • Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : ASIC1
clonalité : Monoclonal
Clone : S271-44
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain, souris, rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité