Anti-MMP9 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S51-82]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305026-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305026-100
Anti-MMP9 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S51-82]
Anticorps
Mouse monoclonal [S51-82] antibody to MMP9 for WB, IHC, ICC/IF, IP and Flow cytometry with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: MMP9
Clonality: Monoclonal
Clone: S51-82
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité