Anti-XPD Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC2401]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305413-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305413-100
Anti-XPD Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC2401]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC2401] antibody to XPD for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IHC: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: XPD
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC2401
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité