Anti-Peroxiredoxin 5 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC0873]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305523-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305523-100
Anti-Peroxiredoxin 5 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC0873]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0873] antibody to Peroxiredoxin 5 for WB with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000
Type: Primary
Antigen: Peroxiredoxin 5
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0873
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité