Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Semaphorin 3A Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC56474]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305789-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305789-100
Anti-Semaphorin 3A Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC56474]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC56474] antibody to Semaphorin 3A for WB with samples derived from human and mouse.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000 to 1:20000

Type: Primary
Antigen: Semaphorin 3A
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC56474
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité