Anti-GAP43 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC0246]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305811-100EA 505 EUR InStock
ANTIA305811-100
Anti-GAP43 Rabbit Monoclonal Antibody [Clone: ARC0246]
Anticorps
Rabbit monoclonal [ARC0246] antibody to GAP43 for WB and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, ICC/IF: 1:50 to 1:200
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Monoclonal
Clone: ARC0246
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité