Anti-CD10 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM176]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318533-100 A318533-500
ANTIA318533-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318533-100 ANTIA318533-500
Anti-CD10 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM176]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM176] antibody to CD10 for ELISA and Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: CD10
Clonality: Recombinant
Clone: DM176
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité