Anti-GCSF Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM172]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318537-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318537-100 ANTIA318537-500
Anti-GCSF Receptor Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM172]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM172] antibody to GCSF Receptor for ELISA and Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: GCSF Receptor
Clonality: Recombinant
Clone: DM172
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité