Anti-TRAP/CD40L Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM164]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318545-100 A318545-500
ANTIA318545-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318545-100 ANTIA318545-500
Anti-TRAP/CD40L Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM164]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM164] antibody to TRAP/CD40L for ELISA and Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: TRAP/CD40L
Clonality: Recombinant
Clone: DM164
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité