Anti-Eph Receptor A3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM162]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318546-100 A318546-500
ANTIA318546-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318546-100 ANTIA318546-500
Anti-Eph Receptor A3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM162]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM162] antibody to Eph Receptor A3 for ELISA and Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: Eph Receptor A3
Clonality: Recombinant
Clone: DM162
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité