Anti-B7-H6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM153]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA318555-100EA 620 EUR InStock
ANTIA318555-100 ANTIA318555-500
Anti-B7-H6 Rabbit Recombinant Antibody [clone: DM153]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [DM153] antibody to B7-H6 for ELISA and Flow cytometry with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 10000, Flow cytometry: 1:100
Type: Primary
Antigen: B7-H6
Clonality: Recombinant
Clone: DM153
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité