Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Polyhistidine Tag Rat Monoclonal Antibody [clone: KT111]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA3-100EA 430 EUR InStock
ANTIA3-100
Anti-Polyhistidine Tag Rat Monoclonal Antibody [clone: KT111]
Anticorps
Rat monoclonal (KT111) antibody to His tag for ELISA and WB.

  • Validated applications: ELISA, WB
  • Recommended dilutions: ELISA: 1/1000, WB: 1:500 to 1:5000

Type: Primary
Antigen: Polyhistidine Tag
Clonality: Monoclonal
Clone: KT111
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité