Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IDN3 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT55]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA28-100EA 430 EUR InStock
ANTIA28-100
Anti-IDN3 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT55]
Anticorps
Rat monoclonal (KT55) antibody to IDN3 isoform B for WB and IF with samples derived from human and mouse.

  • Validated applications: WB, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/5000, IF: 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: IDN3
Clonality: Monoclonal
Clone: KT55
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité