Anticorps Recombinant anti-AMHR2 de lapin [clone : DM186]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A318523-100 A318523-500
ANTIA318523-100EA 640 EUR InStock
ANTIA318523-100 ANTIA318523-500
Anticorps Recombinant anti-AMHR2 de lapin [clone : DM186]
Anticorps
Anticorps monoclonal de lapin recombinant [DM186] contre le AMHR2 pour ELISA et cytométrie de flux avec des échantillons humains.
  • Applications validées : ELISA, cytométrie de flux
  • Dilutions recommandées : ELISA : 1:5000 to 10000, cytométrie de flux : 1:100
Type : Primaire
Antigène : AMHR2
clonalité : Recombinant
Clone : DM186
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité