Anti-RRM1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RRM1/4372R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278647-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278647-100
Anti-RRM1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RRM1/4372R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RRM1/4372R] antibody to RRM1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: RRM1
Clonality: Recombinant
Clone: RRM1/4372R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité