Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/7002R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278661-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278661-100
Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/7002R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TP53/7002R] antibody to p53 for Flow cytometry and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Recombinant
Clone: TP53/7002R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité