Anti-RCAS1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: EBAG9/7033R]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA278677-100EA 500 EUR InStock
ANTIA278677-100
Anti-RCAS1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: EBAG9/7033R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [EBAG9/7033R] antibody to RCAS1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: RCAS1
Clonality: Recombinant
Clone: EBAG9/7033R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité