Anti-CLEC7A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15E2] (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285836-100EA 420 EUR InStock
ANTIA285836-100
Anti-CLEC7A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 15E2] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [15E2] antibody to CLEC7A (PE) for Flow cytometry and IHC-Fr with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension
Type: Primary
Antigen: CLEC7A
Clonality: Monoclonal
Clone: 15E2
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope: LWEDGSTFSSN
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité