Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin B1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V152]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA285848-100EA 270 EUR InStock
ANTIA285848-100
Anti-Cyclin B1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V152]
Anticorps
Mouse monoclonal [V152] antibody to Cyclin B1 for WB, IHC-P, ICC, Flow cytometry and IHC-Fr with samples derived from Mammalian.

  • Validated applications: WB, IHC-P, ICC, Flow cytometry, IHC to Fr
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Cyclin B1
Clonality: Monoclonal
Clone: V152
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mammals

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité