Anti-IRF4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA286064-100EA 460 EUR InStock
ANTIA286064-100
Anti-IRF4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to IRF4 for ELISA, WB, IHC and Flow cytometry with samples derived from human and rat.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC, Flow cytometry
Type: Primary
Antigen: IRF4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité