Anti-EGFR (phospho Tyr1068) Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM443]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290827-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290827-100
Anti-EGFR (phospho Tyr1068) Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM443]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM443] antibody to EGFR (phospho Tyr1068) for WB with samples derived from human.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000 to 1:4,000
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Recombinant
Clone: RM443
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité