Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Histone H4 (mono Lys5) Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM457]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290837-100EA 865 EUR InStock
ANTIA290837-100
Anti-Histone H4 (mono Lys5) Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM457]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM457] antibody to Histone H4 (mono Lys5) for WB, ELISA and multiplex protein detection with samples derived from human and all vertebrates.

  • Validated applications: WB, ELISA, Multiplex Protein Detection
  • Recommended dilutions: WB: 0,1 to 2 µg/ml, ELISA: 0,5 to 1 µg/ml, Multiplex Protein Detection: 0,2 to 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Histone H4
Clonality: Recombinant
Clone: RM457
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Vertebrates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité