Anti-HSP70 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM432]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290851-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290851-100
Anti-HSP70 Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM432]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM432] antibody to HSP70 for IHC and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC, WB
  • Recommended dilutions: IHC: 1:100 to 1:500, WB: 1:2000 to 1:5000
Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Recombinant
Clone: RM432
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité