Anti-TMEM16A Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM440]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290859-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290859-100
Anti-TMEM16A Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM440]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [RM440] antibody to TMEM16A for IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC
  • Recommended dilutions: IHC: 1:100 to 1:400
Type: Primary
Antigen: TMEM16A
Clonality: Recombinant
Clone: RM440
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité