Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps Recombinant anti-25-OH Vitamine D3 de lapin [clone : RMH04]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA290877-100EA 710 EUR InStock
ANTIA290877-100
Anticorps Recombinant anti-25-OH Vitamine D3 de lapin [clone : RMH04]
Anticorps
Anticorps monoclonal recombinant de lapin [RMH04] contre la 25-OH vitamine D3 pour ELISA.

  • Applications validées : ELISA
  • Dilutions recommandées : ELISA : 50 à 200 ng/puits
  • Hôte : Lapin
  • Clonalité : Monoclonal
  • Iso

Type : Primaire
Antigène : 25-OH Vitamine D3
Clonalité : Recombinant
Clone : RMH04
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité :

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité