Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA294874-500EA 230 EUR InStock
ANTIA294874-500
Anti-Rabbit IgG H&L Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Goat anti-rabbit IgG H&L (AP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from rabbit.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2500 to 1:25000, IHC: 1:100 to 1:1000, ICC: 1:100 to 1:1000, ELISA: 1:5000 to 1:50000

Type: Secondary
Antigen: Rabbit IgG H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité