Anti-Chicken IgY Fc Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA296073-500EA 260 EUR InStock
ANTIA296073-500
Anti-Chicken IgY Fc Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Goat anti-chicken IgY Fc (AP) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from chicken.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: ELISA: 1:5000 to 1:50000, ICC: 1:100 to 1:1000, IHC: 1:100 to 1:1000, WB: 1:5000 to 1:50000
Type: Secondary
Antigen: Chicken IgY Fc
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité