Anti-Chicken IgY H&L Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA296105-1EA 190 EUR InStock
ANTIA296105-1
Anti-Chicken IgY H&L Goat Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Goat anti-chicken IgY H&L (FITC) secondary antibody for IHC, ICC, Flow cytometry and IF with samples derived from chicken.
  • Validated applications: IHC, ICC, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1:50 to 1:200, ICC: 1:50 to 1:500, IF: 1:50 to 1:500, IHC: 1:50 to 1:500
Type: Secondary
Antigen: Chicken IgY H&L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Chicken
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité