Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Human IgM Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA301040-1EA 240 EUR InStock
ANTIA301040-1
Anti-Human IgM Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Rabbit anti-human IgM (Biotin) secondary antibody for WB, IHC, ICC and ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:10000 to 1:200000, IHC: 1:250 to 1:2500, ICC: 1:100 to 1:500, ELISA: 1:10000 to 1:200000

Type: Secondary
Antigen: Human IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité