Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-His Tag Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM146X]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA302461-100EA 740 EUR InStock
ANTIA302461-100
Anti-His Tag Rabbit Recombinant Antibody [clone: RM146X]
Anticorps
Rabbit monoclonal [RM146X] antibody to His Tag for WB, ELISA, IP and ICC.

  • Validated applications: WB, ELISA, IP, ICC
  • Recommended dilutions: WB: 0,01 to 0,1 µg/ml, ELISA: 0,01 to 0,2 µg/ml, IP: 0,5 to 2 µg/ml, ICC: 0,5 to 2 µg/ml
  • Host: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Iso

Type: Primary
Antigen: His Tag
Clonality: Recombinant
Clone: RM146X
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité