Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DNMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60B1220.1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304715-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304715-100
Anti-DNMT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 60B1220.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [60B1220.1] antibody to DNMT1 for WB, IHC, IP and ChIP with samples derived from human, mouse, fish and zebrafish.

  • Validated applications: WB, IHC, IP, ChIP
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000

Type: Primary
Antigen: DNMT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 60B1220.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Fish;Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité