Anti-GABA B Receptor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S93A-49]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304759-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304759-100
Anti-GABA B Receptor 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S93A-49]
Anticorps
Mouse monoclonal [S93A-49] antibody to GABA B Receptor 1 for WB and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: GABA B Receptor 1
Clonality: Monoclonal
Clone: S93A-49
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité