Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Heme Oxygenase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F12-A6]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304771-100EA 465 EUR InStock
ANTIA304771-100
Anti-Heme Oxygenase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1F12-A6]
Anticorps
Mouse monoclonal [1F12-A6] antibody to Heme Oxygenase 1 for WB, IHC, ICC/IF, IP and ELISA with samples derived from human, mouse, rat, bovine, canine, guinea pig, hamster, monkey, porcine and rabbit.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:100, ICC/IF: 1:100

Type: Primary
Antigen: Heme Oxygenase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 1F12-A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Bovine;Dog;Guinea pig;Hamster;Monkey;Pig;Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité