Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304773-200EA 495 EUR InStock
ANTIA304773-200
Anti-HSP70 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C92F3A-5]
Anticorps
Mouse monoclonal [C92F3A-5] antibody to HSP70 for WB, IHC, ICC/IF, ELISA, Flow cytometry, FACS, IEM, Block/Inhibit and antibody microarray with samples derived from human, mouse, rat, bovine, C. elegans, canine, chicken, drosophila, carp, guinea pig, hamster, monkey, porcine, rabbit and sheep.

  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, ELISA, Flow cytometry, FACS, IEM, Block/Inhibit, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:10000, ICC/IF: 1:1000, FACS: 1:1000

Type: Primary
Antigen: HSP70
Clonality: Monoclonal
Clone: C92F3A-5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Bovine;C. elegans;Dog;Chicken;Drosophila;Carp;Guinea pig;Hamster;Monkey;Pig;Rabbit;Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité