Anti-Neuroligin 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S97A-31]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304803-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304803-100
Anti-Neuroligin 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S97A-31]
Anticorps
Mouse monoclonal [S97A-31] antibody to Neuroligin 1 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: Neuroligin 1
Clonality: Monoclonal
Clone: S97A-31
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité