Anti-VGluT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S28-9]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304823-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304823-100
Anti-VGluT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S28-9]
Anticorps
Mouse monoclonal [S28-9] antibody to VGluT1 for WB and IHC with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: VGluT1
Clonality: Monoclonal
Clone: S28-9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité