Anti-HSC70 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304835-100EA 480 EUR InStock
ANTIA304835-100
Anti-HSC70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to HSC70 for WB with samples derived from fish and salmon.
  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: HSC70
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Fish;Salmon
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité