Anti-SPATA2L Mouse Monoclonal Antibody [clone: Z2 P2D5-C8]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304889-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304889-100
Anti-SPATA2L Mouse Monoclonal Antibody [clone: Z2 P2D5-C8]
Anticorps
Mouse monoclonal [Z2 P2D5-C8] antibody to SPATA2L for WB, IHC and ELISA with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SPATA2L
Clonality: Monoclonal
Clone: Z2 P2D5-C8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité