Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 3C11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304959-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304959-100
Anticorps monoclonal de souris anti-synucléine alpha [clone : 3C11]
Anticorps
Anticorps monoclonal de souris [3C11] contre la synucléine alpha pour WB, Dotm ICC/F et ELISA avec des échantillons d’humains, de souris et de rats.

  • Applications validées : WB, Dot, ICC/ IF, ELISA
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000, DB : 1:1000, ICC/IF : 1:100, ELISA : 1:1000

Type : Primaire
Antigène : synucléine alpha
Clonalité : Monoclonal
Clone : 3C11
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain; souris; rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité