Anti-SHANK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N23b/49]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304967-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304967-100
Anti-SHANK2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: N23b/49]
Anticorps
Mouse monoclonal [N23b/49] antibody to SHANK2 for WB, IHC, IP, ICC/IF and antibody microarray with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, IP, ICC/IF, Antibody microarray
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IHC: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: SHANK2
Clonality: Monoclonal
Clone: N23b/49
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité