Anti-NMDAR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: S327A-38]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA304975-100EA 460 EUR InStock
ANTIA304975-100
Anti-NMDAR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: S327A-38]
Anticorps
Mouse monoclonal [S327A-38] antibody to NMDAR2A for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: NMDAR2A
Clonality: Monoclonal
Clone: S327A-38
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité