Anti-Kir6.1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S366-60]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305001-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305001-100
Anti-Kir6.1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S366-60]
Anticorps
Mouse monoclonal [S366-60] antibody to Kir6.1 for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: Kir6.1
Clonality: Monoclonal
Clone: S366-60
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité