Anticorps monoclonal de souris anti-AMIGO1 [clone : S86-36]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305013-100EA 460 EUR InStock
ANTIA305013-100
Anticorps monoclonal de souris anti-AMIGO1 [clone : S86-36]
Anticorps
Anticorps monoclonal de souris [S86-36] dirigé contre AMIGO1 pour WB, IHC et ICC/IF avec des échantillons provenant d'humains, de souris et de rats.
  • Applications validées : WB, IHC, ICC/ IF
  • Dilutions recommandées : WB : 1:1000
Type : Primaire
Antigène : AMIGO1
clonalité : Monoclonal
Clone : S86-36
Conjugaison: Non conjugué
Épitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain; souris; rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité