Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRP78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12-1G11]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305025-100EA 450 EUR InStock
ANTIA305025-100
Anti-GRP78 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3G12-1G11]
Anticorps
Mouse monoclonal [3G12-1G11] antibody to GRP78 for WB, ICC/IF and ELISA with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, ICC/IF, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, ICC/IF: 1:100

Type: Primary
Antigen: GRP78
Clonality: Monoclonal
Clone: 3G12-1G11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité