Anti-HSP90 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G5.G3]
Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305031-200EA 480 EUR InStock
ANTIA305031-200
Anti-HSP90 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G5.G3]
Anticorps
Mouse monoclonal [2G5.G3] antibody to HSP90 alpha for WB, IHC, ICC/IF, IP and ELISA with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF, IP, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:2000, ICC/IF: 1:100
Type: Primary
Antigen: HSP90 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G5.G3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité