Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VPS35 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H10]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA305037-100EA 535 EUR InStock
ANTIA305037-100
Anti-VPS35 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H10]
Anticorps
Mouse monoclonal [11H10] antibody to VPS35 for WB, IP and IHC with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated applications: WB, IP, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000, IP: 1:200, IHC: 1:100

Type: Primary
Antigen: VPS35
Clonality: Monoclonal
Clone: 11H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human;Mouse;Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité